Tétraméthyl-1,3-cyclobutanedione ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
A16297.09 A16297.18 A16297.30
A16297.09EA 53.3 EUR InStock
A16297.09 A16297.18 A16297.30
Tétraméthyl-1,3-cyclobutanedione ≥99%
Tétraméthyl-1,3-cyclobutanedione
Purity: 99%
CAS No.: 933-52-8
Molecular Formula: C8H12O2
Formula Weight: 140.18
Melting Point: 112-115°
Boiling Point: 120-122°/150mm
MDL No.: MFCD00001331
Formule: C₈H₁₂O₂
Point d'ébullition: 120…122 °C (150 mmHg)
Point de fusion: 112…115 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001331
Numéro CAS: 933-52-8
EINECS: 213-269-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité