Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Cyclohexyléthanol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck

Attention

M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200

8.18556.0100EA 78.8 EUR InStock
8.18556.9999 8.18556.0100
2-Cyclohexyléthanol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2-Cyclohexyléthanol


Formule: C₈H₁₆O
MW: 128,21 g/mol
Point d'ébullition: 204 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –20 °C
Densité: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00001525
Numéro CAS: 4442-79-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -20 °C
Molar Mass 128.21 g/mol
Boiling Point 206 - 207 °C
Vapor Pressure 0.2 hPa (25 °C)
Flash Point 93 °C
Refractive Index 1.4641 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.9 - 6.3 %(V)
Density 0.92 g/cm3 (20 °C)


 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité