Ciclobutilmetanol 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Cyclobutanemethanol, Cyclobutylmethanol, Hydroxymethylcyclobutane
182230050 182230250
ACRO182230050EA 64.1 EUR InStock
ACRO182230050 ACRO182230250
Ciclobutilmetanol 99%
Ciclobutilmetanol
Formule: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Point d'ébullition: 143…144 °C
Densité: 0.91 g/cm³
Point d'éclair: 40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001330
Numéro CAS: 4415-82-1
EINECS: 224-575-4
ONU: 1987
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité