Ciclobutilmetanol
Synonyms: Cyclobutanemethanol, Cyclobutylmethanol, Hydroxymethylcyclobutane
009111-25G 009111-100G 009111-5G
FLUO009111-25GEA 0 EUR InStock
FLUO009111-25G FLUO009111-100G FLUO009111-5G
Ciclobutilmetanol
Ciclobutilmetanol
Formule: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Point d'ébullition: 143 °C (1013 hPa)
Densité: 0.92 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001330
Numéro CAS: 4415-82-1
EINECS: 224-575-4
ONU: 1105
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité