Ciclopentilmetanol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Cyclopentaneméthanol
ACRO147150100EA 127 EUR InStock
ACRO147150100
Ciclopentilmetanol 98%
Ciclopentilmetanol
Formule: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Point d'ébullition: 162 °C (1013 hPa)
Densité: 0,92 g/cm³
Point d'éclair: 62 °C
Numéro MDL: MFCD00001384
Numéro CAS: 3637-61-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4590 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité