Ciclopentilmetanol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Cyclopentaneméthanol
A11595.06EA 68.9 EUR InStock
A11595.06 A11595.14 A11595.22
Ciclopentilmetanol ≥98%
Ciclopentilmetanol
Formule: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Point d'ébullition: 162…163 °C
Densité: 0,925
Point d'éclair: 62 °C (143 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001384
Numéro CAS: 3637-61-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité