Ciclopropilmetanol
Synonyms: Cyclopropyl carbinol, Cyclopropanemethanol
003372-25G 003372-100G
FLUO003372-25GEA 0 EUR InStock
FLUO003372-25G FLUO003372-100G
Ciclopropilmetanol
Ciclopropilmetanol
Formule: C₄H₈O
MW: 72,11 g/mol
Point d'ébullition: 123 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –60 °C
Densité: 0.904 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00001309
Numéro CAS: 2516-33-8
EINECS: 219-735-5
ONU: 1987
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité