Méthylcyclohexane 99%, Qualité spectrophotométrique, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
259691-1L 259691-2L
259691-1LEA 280 EUR InStock
259691-1L 259691-2L
Méthylcyclohexane 99%, Qualité spectrophotométrique, Riedel-de Haën™
Méthylcyclohexane
  • Spectrophotometric grade solvents are high purity solvents made specifically for applications using spectrophotometers.
Beilstein Number: 505972
RTECS Number: GV6125000
UNSPSC Code: 12190000
Formule: C₆H₁₁CH₃
Point d'ébullition: 100…102 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: –126 °C
Densité: 0.769 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 6.7 %(V)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001497
Numéro CAS: 108-87-2
EINECS: 203-624-3
ONU: 2296
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06074
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f7f0d5a1c32138da16df4781897a9c0184e42b7&vid=39a9392c8629d0e2fc79134840e6d8a8dc8a76e7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 98.5 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Absorbance at 400 nm Max. 0.01
Absorbance at 300 nm Max. 0.01
Absorbance at 260 nm Max. 0.05
Absorbance at 232 nm Max. 0.15
Absorbance at 221 nm Max. 0.40
Absorbance at 207 nm Max. 1.0
Explosion Limit 6.7 %
Vapor Pressure 83.2 mmHg ( 37.7 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité