1,3,5,7-Cyclooctatétraène ≥98% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Cyclooctatetraene, COT
Stabilization: Stabilised with IRGANOX 1076
B22636.06 B22636.14
B22636.06EA 139 EUR InStock
B22636.06 B22636.14
1,3,5,7-Cyclooctatétraène ≥98% stabilisé
1,3,5,7-Cyclooctatétraène
Stabilized with 0.1% Hydroquinone
Purity: 98% CAS No.: 629-20-9 Molecular Formula: C8H8 Formula Weight: 104.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 20°(68°F) Refractive Index: 1.537 Odour: Unpleasant Melting Point: -5° Boiling Point: 142-143° Beilstein Reference: 2496800 UN No.: 2358 MDL No.: MFCD00004161
Formule: C₈H₈
MW: 104,15 g/mol
Point d'ébullition: 142…143 °C
Point de fusion: –5 °C
Densité: 0.925
Point d'éclair: 20 °C (68 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004161
Numéro CAS: 629-20-9
EINECS: 211-080-3
ONU: 2358
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité