3-Amino-2-cyclohexène-1-one
011075-5G 011075-25G 011075-100G
FLUO011075-5GEA 0 EUR InStock
FLUO011075-5G FLUO011075-25G FLUO011075-100G
3-Amino-2-cyclohexène-1-one
3-Amino-2-cyclohexène-1-one
Formule: C₆H₉NO
MW: 111,14 g/mol
Point d'ébullition: 211 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 60 °C
Numéro MDL: MFCD00013783
Numéro CAS: 5220-49-5
EINECS: 226-014-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité