Cyclohexène
Fournisseur: Roth Carl
ROTH3451.1EA 89.9 EUR InStock
ROTH3451.1
Cyclohexène
Cyclohexène
Formule: C₆H₁₀
MW: 82,15 g/mol
Point d'ébullition: 83 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –104 °C
Densité: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –20 °C
Numéro MDL: MFCD00001539
Numéro CAS: 110-83-8
ONU: 2256
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02756
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité