3-Méthyl-2-cyclohexène-1-one 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
126660100 126660010 126660500
ACRO126660100EA 80.1 EUR InStock
ACRO126660100 ACRO126660010 ACRO126660500
3-Méthyl-2-cyclohexène-1-one 98%
3-Méthyl-2-cyclohexène-1-one
Formule: C₇H₁₀O
MW: 110,16 g/mol
Point d'ébullition: 199…200 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –21 °C
Densité: 0.97 g/cm³
Point d'éclair: 74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001581
Numéro CAS: 1193-18-6
EINECS: 214-769-7
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4935 to 1.4955 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité