4,4-Diméthyl-2-cyclohexène-1-one 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO319540050EA 83.5 EUR InStock
ACRO319540050 ACRO319540250
4,4-Diméthyl-2-cyclohexène-1-one 97%
4,4-Diméthyl-2-cyclohexène-1-one
Formule: C₈H₁₂O
MW: 124,18 g/mol
Point d'ébullition: 72…73,5 °C (20 mmHg)
Densité: 0,94 g/cm³
Point d'éclair: 64 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00009695
Numéro CAS: 1073-13-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4710 to 1.4750 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité