2,4,6,8-Tétraméthylcyclotétrasiloxane ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1,3,5,7-Tétraméthylcyclotétrasiloxane
L16642.06EA 55 EUR InStock
L16642.06 L16642.14 ABCRAB172335.0100 L16642.22
2,4,6,8-Tétraméthylcyclotétrasiloxane ≥99%
2,4,6,8-Tétraméthylcyclotétrasiloxane
Formule: C₄H₁₆O₄Si₄
MW: 240,51 g/mol
Point d'ébullition: 134…135 °C
Point de fusion: –69 °C
Densité: 0,991
Point d'éclair: 25 °C (77 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039567
Numéro CAS: 2370-88-9
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité