Hexaméthylcyclotrisiloxane ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B23028.14 B23028.22 B23028.36
B23028.14EA 32.1 EUR InStock
B23028.14 B23028.22 B23028.36
Hexaméthylcyclotrisiloxane ≥97%
Hexaméthylcyclotrisiloxane
Purity: 97% CAS No.: 541-05-9 Molecular Formula: C6H18O3Si3 Formula Weight: 222.47 Flash Point: 35°(95°F) Melting Point: 64-66° Boiling Point: 134° Beilstein Reference: 1766829 UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00005943
Formule: C₆H₁₈O₃Si₃
MW: 222,46 g/mol
Point d'ébullition: 134 °C
Point de fusion: 64…66 °C
Densité: 1.12 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 35 °C (95 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005943
Numéro CAS: 541-05-9
EINECS: 208-765-4
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité