Octaméthylcyclotétrasiloxane 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Volasil 244, 2,2,4,4,6,6,8,8-Octamethyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocane, Silicone fluid DC 244, Dow Corning 244® fluid
216470250 216471000 216475000
ACRO216470250EA 33.3 EUR InStock
ACRO216470250 ACRO216471000 ACRO216475000
Octaméthylcyclotétrasiloxane 98%
Octaméthylcyclotétrasiloxane
Formule: [-Si(CH₃)₂O-]₄
MW: 296,62 g/mol
Point d'ébullition: 175…176 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 17…18 °C
Densité: 0.956 g/cm³
Point d'éclair: 56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003269
Numéro CAS: 556-67-2
EINECS: 209-136-7
ONU: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 12,06843
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3950 to 1.3970 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité