Octaméthylcyclotétrasiloxane ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Volasil 244, 2,2,4,4,6,6,8,8-Octamethyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocane, Silicone fluid DC 244, Dow Corning 244® fluid
A15240.22 A15240.36
A15240.22EA 63.3 EUR InStock
A15240.22 A15240.36
Octaméthylcyclotétrasiloxane ≥98%
Octaméthylcyclotétrasiloxane
Purity: 98% CAS No.: 556-67-2 Molecular Formula: C8H24O4Si4 Formula Weight: 296.62 Flash Point: 56°(132°F) Refractive Index: 1.3960 Melting Point: 17-18° Boiling Point: 175-176° Beilstein Reference: 1787074 Merck Reference: 14,6747 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00003269
Formule: [-Si(CH₃)₂O-]₄
MW: 296,62 g/mol
Point d'ébullition: 175…176 °C
Point de fusion: 17…18 °C
Densité: 0.956
Point d'éclair: 56 °C (132 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003269
Numéro CAS: 556-67-2
EINECS: 209-136-7
ONU: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 14,6747
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité