Hexaphénylcyclotrisiloxane ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
B23061.06EA 102 EUR InStock
B23061.06 B23061.14
Hexaphénylcyclotrisiloxane ≥98%
Hexaphénylcyclotrisiloxane
Formule: C₃₆H₃₀O₃Si₃
MW: 594,89 g/mol
Point d'ébullition: 300 °C (1 mmHg)
Point de fusion: ∼ 175…185 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023110
Numéro CAS: 512-63-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité