1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: DABCO
A14003.22 A14003.36
A14003.22EA 50.5 EUR InStock
A14003.22 A14003.36
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane ≥98%
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
Purity: 98% CAS No.: 280-57-9 Molecular Formula: C6H12N2 Formula Weight: 112.17 Flash Point: 62°(143°F) Odour: Amine-like Boiling Point: 174-176° Beilstein Reference: 103618 Merck Reference: 14,9669 UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00006689
Formule: C₆H₁₂N₂
MW: 112,17 g/mol
Point d'ébullition: 174…176 °C
Point de fusion: 155…160 °C
Densité: 1.140
Point d'éclair: 62 °C (143 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006689
Numéro CAS: 280-57-9
EINECS: 205-999-9
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 14,9669
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité