Acide barbiturique ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: N,N'-Malonylurea, 2,4,6-Trihydroxypyrimidine
A10934.14 A10934.22 A10934.36
A10934.14EA 29.6 EUR InStock
A10934.14 A10934.22 A10934.36
Acide barbiturique ≥99%
Acide barbiturique
Purity: 99% CAS No.: 67-52-7 Molecular Formula: C4H4N2O3 Formula Weight: 128.09 Flash Point: 150°(302°F) pH: 2-3 Melting Point: ca 250° dec. Beilstein Reference: 120502 Merck Reference: 14,963 MDL No.: MFCD00006666
Formule: C₄H₄N₂O₃
MW: 128,09 g/mol
Point d'ébullition: 441 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼ 250 °C (dec.)
Point d'éclair: 150 °C (302 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006666
Numéro CAS: 67-52-7
EINECS: 200-658-0
Merck Index: 14,963
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité