Acide barbiturique, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00132.0025 1.00132.0100
1.00132.0025EA 94 EUR InStock
1.00132.0025 1.00132.0100
Acide barbiturique, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Acide barbiturique
Formule: C₄H₄N₂O₃
Point d'ébullition: 441 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 250…252 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006666
Numéro CAS: 67-52-7
EINECS: 200-658-0
Merck Index: 13,00966
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 11.45 g/l (25 °C)
Melting Point 250 - 252 °C (decomposition)
Molar Mass 128.08 g/mol
Bulk Density 720 kg/m3
pH 2 - 3 (50 g/l, H2O, 60 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité