Acide barbiturique
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: N,N'-Malonylurea, 2,4,6-Trihydroxypyrimidine
4927.1 4927.2
ROTH4927.1EA 95.9 EUR InStock
ROTH4927.1 ROTH4927.2
Acide barbiturique
Acide barbiturique
Formule: C₄H₄N₂O₃
MW: 128,09 g/mol
Point d'ébullition: 441 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 250…252 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006666
Numéro CAS: 67-52-7
EINECS: 200-658-0
Merck Index: 13,00966
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité