Acide barbiturique, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
11709-100G-FEA 393 EUR InStock
11709-100G-F
Acide barbiturique, Supelco®
Acide barbiturique
Formule: C₄H₄N₂O₃
MW: 128,09 g/mol
Point d'ébullition: 441 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 250…252 °C
Numéro MDL: MFCD00006666
Numéro CAS: 67-52-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité