Pipérazine
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC16220400EA 127 EUR InStock
EHERC16220400
Pipérazine
Pipérazine
Formule: C₄H₁₀N₂
MW: 86,14 g/mol
Point d'ébullition: 146 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 44…46 °C
Densité: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 65 °C
Numéro MDL: MFCD00005953
Numéro CAS: 110-85-0
ONU: 2579
ADR: 8,III
Merck Index: 13,07545
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité