1-Méthylpipérazine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A10837.0F A10837.AE A10837.AP
A10837.0FEA 504 EUR InStock
A10837.0F A10837.AE A10837.AP
1-Méthylpipérazine ≥98%
1-Méthylpipérazine
Purity: 98+% CAS No.: 109-01-3 Molecular Formula: C5H12N2 Formula Weight: 100.17 Flash Point: 34°(93°F) Refractive Index: 1.4655 Odour: Amine-like Melting Point: -6° Boiling Point: 137-139° Beilstein Reference: 102724 UN No.: 2734 MDL No.: MFCD00005966
Formule: C₅H₁₂N₂
Point d'ébullition: 137…139 °C
Point de fusion: –6 °C
Densité: 0.903
Point d'éclair: 34 °C (93 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005966
Numéro CAS: 109-01-3
EINECS: 203-639-5
ONU: 2734
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité