1-Méthylpipérazine
022134-250G 022134-1KG
FLUO022134-250GEA 0 EUR InStock
FLUO022134-250G FLUO022134-1KG
1-Méthylpipérazine
1-Méthylpipérazine
Formule: C₅H₁₂N₂
MW: 100,16 g/mol
Point d'ébullition: 138 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –6 °C
Densité: 0.9085 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 34 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005966
Numéro CAS: 109-01-3
EINECS: 203-639-5
ONU: 2734
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité