1-Méthylpipérazine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
M0553-25ML M0553-500ML M0553-100ML
TCIAM0553-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAM0553-25ML TCIAM0553-500ML TCIAM0553-100ML
1-Méthylpipérazine ≥98.0% (par GC)
1-Méthylpipérazine
Formule: C₅H₁₂N₂
Point d'ébullition: 137°C
Point de fusion: –6 °C
Densité: 0,9085 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 42°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005966
Numéro CAS: 109-01-3
EINECS: 203-639-5
ONU: 2924
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a6a8acf40824db0ae74d15c5399ab06910c7653&vid=3a6a8acf40824db0ae74d15c5399ab06910c7653&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité