4,7,13,16,21,24-Hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacosane (Kryptofix® 222) ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Cryptand 2.2.2, Fludeoxyglucose Related Compound A, Kryptofix 222, 4,7,13,16,21,24-Hexaoxa-1,10-diazabicyclo(8.8.8)hexacosane, 4,7,13,16,21,24-Hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacosane, Cryptand 222, (2.2.2)Cryptand
H0932-1G H0932-5G
TCIAH0932-1GEA 182 EUR InStock
TCIAH0932-1G TCIAH0932-5G
4,7,13,16,21,24-Hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacosane (Kryptofix® 222) ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4,7,13,16,21,24-Hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacosane (Kryptofix® 222)
Formule: C₁₈H₃₆N₂O₆
MW: 376,49 g/mol
Point de fusion: 69…71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005111
Numéro CAS: 23978-09-8
EINECS: 245-962-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=627808df510fd38a0347cc5684ffb863770074ef&vid=627808df510fd38a0347cc5684ffb863770074ef&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité