Dibenzo[a,c]anthracène
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOBCR-094EA 848 EUR InStock
PROOBCR-094
Dibenzo[a,c]anthracène
Dibenzo[a,c]anthracène
Formule: C₂₂H₁₄
MW: 278,35 g/mol
Point d'ébullition: 518 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 202…207 °C
Numéro CAS: 215-58-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité