Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dibenzo[a,h]anthracène

Fournisseur: Merck

48574.EA 208 EUR InStock
48574.
Dibenzo[a,h]anthracène
Dibenzo[a,h]anthracène


Formule: C₂₂H₁₄
MW: 278,35 g/mol
Point d'ébullition: 524 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 266 °C
Densité: 1,282 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003708
Numéro CAS: 53-70-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,03054
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité