2,7-Dibromo-9-fluorènone
Synonyms: 2,7-Dibromo-9H-fluoren-9-one
019268-1G 019268-5G
FLUO019268-1GEA 0 EUR InStock
FLUO019268-1G FLUO019268-5G
2,7-Dibromo-9-fluorènone
2,7-Dibromo-9-fluorènone
Formule: C₁₃H₆Br₂O
MW: 338 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010790
Numéro CAS: 14348-75-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité