1,8-Dichloro-9,10-anthraquinone 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1,8-Dichloroanthraquinone, 1,8-Dichloroanthracene-9,10-dione
B23421.14 B23421.22 B23421.36
B23421.14EA 47.1 EUR InStock
B23421.14 B23421.22 B23421.36
1,8-Dichloro-9,10-anthraquinone 96%
1,8-Dichloro-9,10-anthraquinone
Purity: 96% CAS No.: 82-43-9 Molecular Formula: C14H6Cl2O2 Formula Weight: 277.11 Melting Point: 201-203° MDL No.: MFCD00001191
Formule: C₁₄H₆Cl₂O₂
MW: 277,11 g/mol
Point de fusion: 201…203 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001191
Numéro CAS: 82-43-9
EINECS: 201-420-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité