1,5-Dichloro-9,10-anthraquinone 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1,5-Dichloroanthraquinone
A19534.18 A19534.30
A19534.18EA 49.6 EUR InStock
A19534.18 A19534.30
1,5-Dichloro-9,10-anthraquinone 96%
1,5-Dichloro-9,10-anthraquinone
Purity: 96% CAS No.: 82-46-2 Molecular Formula: C14H6Cl2O2 Formula Weight: 277.11 Melting Point: 245-249° Beilstein Reference: 402592
Formule: C₁₄H₆Cl₂O₂
MW: 277,11 g/mol
Point d'ébullition: 401 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 245…249 °C
Densité: 1.63 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001190
Numéro CAS: 82-46-2
EINECS: 201-424-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité