1-Dibenzo[b,f]cycloheptanone 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Dibenzo[b,f]cycloheptane-1-one
ACRO114741000EA 77.5 EUR InStock
ACRO114741000
1-Dibenzo[b,f]cycloheptanone 97%
1-Dibenzo[b,f]cycloheptanone
Formule: C₁₅H₁₂O
MW: 208,26 g/mol
Point d'ébullition: 148 °C (,3 mmHg)
Point de fusion: 32…34 °C
Densité: 1,15 g/cm³
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00003587
Numéro CAS: 1210-35-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité