1-Dibenzo[b,f]cycloheptanone ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A18405.14 A18405.22
A18405.14EA 34.6 EUR InStock
A18405.14 A18405.22
1-Dibenzo[b,f]cycloheptanone ≥97%
1-Dibenzo[b,f]cycloheptanone
Purity: 97% CAS No.: 1210-35-1 Molecular Formula: C15H12O Formula Weight: 208.26 Flash Point: 200°(392°F) Refractive Index: 1.6340 Melting Point: 32-34° Boiling Point: 147-149°/0.3mm Beilstein Reference: 1454355 MDL No.: MFCD00003587
Formule: C₁₅H₁₂O
Point d'ébullition: 147…149 °C (0.3 mmHg)
Point de fusion: 32…34 °C
Densité: 1.156
Point d'éclair: 200 °C (392 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003587
Numéro CAS: 1210-35-1
EINECS: 214-912-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité