1-Dibenzo[b,f]cycloheptanone pour la synthèse
Fournisseur: Merck
Synonyms: Dibenzo[b,f]cycloheptane-1-one
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.03559.0050EA 114 EUR InStock
8.03559.9999 8.03559.0050
1-Dibenzo[b,f]cycloheptanone pour la synthèse
1-Dibenzo[b,f]cycloheptanone
Formule: C₁₅H₁₂O
MW: 208,26 g/mol
Point d'ébullition: 378 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 31…34 °C
Densité: 1,1635 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003587
Numéro CAS: 1210-35-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.03 g/l (20 °C)
Melting Point 31 - 34 °C
Molar Mass 208.25 g/mol
Boiling Point 191 - 194 °C (7 hPa)
Flash Point 200 °C
Refractive Index 1.6324 (20 °C, 589 nm)
Density 1.16 g/cm3 (25 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité