1-Dibenzo[b,f]cycloheptanone
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Dibenzo[b,f]cycloheptane-1-one
MOLE31304727-100GEA 0 EUR InStock
MOLE31304727-100G
1-Dibenzo[b,f]cycloheptanone
1-Dibenzo[b,f]cycloheptanone
Formule: C₁₅H₁₂O
MW: 208,26 g/mol
Point d'ébullition: 378 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 31…34 °C
Densité: 1,1635 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003587
Numéro CAS: 1210-35-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité