9-Fluorènone 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 9H-Fluoren-9-one
119201000 119205000 119200025
ACRO119201000EA 35.8 EUR InStock
ACRO119201000 ACRO119205000 ACRO119200025
9-Fluorènone 99+%
9-Fluorènone
Formule: C₁₃H₈O
MW: 180,21 g/mol
Point d'ébullition: 342 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 81…85 °C
Densité: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 163 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001141
Numéro CAS: 486-25-9
EINECS: 207-630-7
ONU: 3077
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 85 °C
GC ≥99.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité