9-Fluorènone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 9H-Fluoren-9-one
A12910.0E A12910.22 A12910.36
A12910.0EEA 604 EUR InStock
A12910.0E A12910.22 A12910.36
9-Fluorènone ≥98%
9-Fluorènone
Purity: 98+% CAS No.: 486-25-9 Molecular Formula: C13H8O Formula Weight: 180.21 Flash Point: 163°(325°F) Physical Form: Cryst powder or flakes Density: 0.9 Appearance: Yellow Melting Point: 82-85° Boiling Point: 342° Beilstein Reference: 1636531 MDL No.: MFCD00001141
Formule: C₁₃H₈O
MW: 180,21 g/mol
Point d'ébullition: 342 °C
Point de fusion: 82…85 °C
Densité: 0.9
Point d'éclair: 163 °C (325 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001141
Numéro CAS: 486-25-9
EINECS: 207-630-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité