Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

9-Fluorènone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck

Attention

M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200

8.03977.0250EA 62.9 EUR InStock
8.03977.0250 8.03977.9999
9-Fluorènone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
9-Fluorènone


Formule: C₁₃H₈O
MW: 180,21 g/mol
Point d'ébullition: 342 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 81…83 °C
Densité: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00001141
Numéro CAS: 486-25-9
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 81 - 83 °C
Molar Mass 180.21 g/mol
Boiling Point 342 °C (1013 hPa)
Flash Point 163 °C
Density 0.9 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 608 °C


 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité