9,10-Anthraquinone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Anthraquinone
A12735.30EA 91.8 EUR InStock
A12735.30 A12735.0B
9,10-Anthraquinone ≥98%
9,10-Anthraquinone
Formule: C₁₄H₈O₂
MW: 208,22 g/mol
Point d'ébullition: 377 °C
Point de fusion: 283…287 °C
Densité: 1,438
Point d'éclair: 185 °C (365 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001188
Numéro CAS: 84-65-1
Merck Index: 14,687
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité