9,10-Anthraquinone
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Anthraquinone
EHERC10281000EA 74.4 EUR InStock
EHERC10281000
9,10-Anthraquinone
9,10-Anthraquinone
Formule: C₁₄H₈O₂
MW: 208,22 g/mol
Point d'ébullition: 380 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 165…169 °C
Densité: 1,419…1.438 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 185 °C
Numéro MDL: MFCD00001188
Numéro CAS: 84-65-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité