1-Amino-9,10-anthraquinone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: 1-Aminoanthraquinone
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.41590.0100EA 69 EUR InStock
8.41590.0100
1-Amino-9,10-anthraquinone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1-Amino-9,10-anthraquinone
Formule: C₁₄H₉NO₂
MW: 223,23 g/mol
Point d'ébullition: 465 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 251…254 °C
Numéro MDL: MFCD00001213
Numéro CAS: 82-45-1
Merck Index: 13,00416
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 251 - 254 °C
Molar Mass 223.23 g/mol
Hill Formula C14H9NO2
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité