1-Amino-9,10-anthraquinone 97%, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Synonyms: 1-Aminoanthraquinone
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
A39009-100GEA 52.7 EUR InStock
A39009-100G
1-Amino-9,10-anthraquinone 97%, Sigma-Aldrich®
1-Amino-9,10-anthraquinone
1-Aminoanthraquinone has the ability to increase the solubility of derivatives of anthraquinone in supercritical carbon dioxide.
Formule: C₁₄H₉NO₂
MW: 223,23 g/mol
Point d'ébullition: 465 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 251…254 °C
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00001213
Numéro CAS: 82-45-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/96/55/26659655.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Form) Powder or Crystal or Chunk(s)
Infrared spectrum Conforms to Structure
Carbon 72.7 - 78.0 %
Nitrogen 6.0 - 6.6 %
Purity (HPLC) ≥96.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité