1,8-Dihydroxy-9,10-anthraquinone 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
114830050 114831000 114835000
ACRO114830050EA 30.7 EUR InStock
ACRO114830050 ACRO114831000 ACRO114835000
1,8-Dihydroxy-9,10-anthraquinone 95%
1,8-Dihydroxy-9,10-anthraquinone
Formule: C₁₄H₈O₄
Point de fusion: 190…195 °C
Densité: 1,537 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >200 °C
Numéro MDL: MFCD00001211
Numéro CAS: 117-10-2
EINECS: 204-173-5
Merck Index: 13,02841
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow-green to orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 190 to 195 °C
HPLC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité