1,4-Dihydroxy-9,10-anthraquinone 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
A11010.0B A11010.30
A11010.0BEA 126 EUR InStock
A11010.0B A11010.30
1,4-Dihydroxy-9,10-anthraquinone 95%
1,4-Dihydroxy-9,10-anthraquinone
Purity: 95% CAS No.: 81-64-1 Molecular Formula: C14H8O4 Formula Weight: 240.21 Flash Point: 222°(431°F) Melting Point: 195-198° Boiling Point: ca 450° Beilstein Reference: 1914036 Merck Reference: 14,8064 MDL No.: MFCD00001209
Formule: C₁₄H₈O₄
Point d'ébullition: ∼450 °C
Point de fusion: 195…198 °C
Densité: 1.278 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 222 °C (431 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001209
Numéro CAS: 81-64-1
EINECS: 201-368-7
Merck Index: 14,8064
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité