2,6-Dihydroxy-9,10-anthraquinone
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2,6-Dihydroxyanthracene-9,10-dione, Anthraflavic acid, 2,6-Dihydroxyanthraquinone
SB01965EA SB01965EE
MAYBSB01965EAEA 0 EUR InStock
MAYBSB01965EA MAYBSB01965EE
2,6-Dihydroxy-9,10-anthraquinone
2,6-Dihydroxy-9,10-anthraquinone
Formule: C₁₄H₈O₄
MW: 240,22 g/mol
Point de fusion: > 330 °C
Numéro MDL: MFCD00001228
Numéro CAS: 84-60-6
EINECS: 201-544-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité