2-Aminofluorène 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 9H-Fluoren-2-amine, 2-Fluorenamine, Fluoren-2-ylamine
B22769.03 B22769.06 B22769.14
B22769.03EA 24.5 EUR InStock
B22769.03 B22769.06 B22769.14
2-Aminofluorène 98%
2-Aminofluorène
Purity: 98% CAS No.: 153-78-6 Molecular Formula: C13H11N Formula Weight: 181.24 Melting Point: 126-130° Beilstein Reference: 1945861
Formule: C₁₃H₁₁N
MW: 181,24 g/mol
Point d'ébullition: 327 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 126…130 °C
Densité: 1.281 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001125
Numéro CAS: 153-78-6
EINECS: 205-817-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité