Fluorène 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 9H-Fluorene, Diphenylenmethane
156130250 156131000 156135000
ACRO156130250EA 28.1 EUR InStock
ACRO156130250 ACRO156131000 ACRO156135000
Fluorène 98+%
Fluorène
Formule: C₁₃H₁₀
MW: 166,22 g/mol
Point d'ébullition: 295 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 112…116 °C
Densité: 1.2 g/cm³
Point d'éclair: 151 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001111
Numéro CAS: 86-73-7
EINECS: 201-695-5
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,04181
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 117 °C
Loss on drying ≤0.5 %
GC ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité