Fluorène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 9H-Fluorene, Diphenylenmethane
L02124.14 L02124.22 L02124.36
L02124.14EA 27.6 EUR InStock
L02124.14 L02124.22 L02124.36
Fluorène ≥98%
Fluorène
Purity: 98+% CAS No.: 86-73-7 Molecular Formula: C13H10 Formula Weight: 166.22 Flash Point: 151°(303°F) Melting Point: 113-117° Boiling Point: 295° Beilstein Reference: 1363491 Merck Reference: 14,4155 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00001111
Formule: C₁₃H₁₀
MW: 166,22 g/mol
Point d'ébullition: 295 °C
Point de fusion: 113…117 °C
Densité: 1.202
Point d'éclair: 151 °C (303 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001111
Numéro CAS: 86-73-7
EINECS: 201-695-5
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,4155
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité